Läs mer
Spårmetaller 1 för miljöanalys, SPEX CertiPrep™ Produktkod.: 15608345
Spårmetaller 1 för miljöanalys, SPEX CertiPrep™
Produktkod. p-219998 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
125 mL, 125ml
Kvantitet:
125 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
125ml
500ml
Produktkod. 15608345
Brand: SPEX Certiprep WP15
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalyteConcentration
Al500μg/mL
V250μg/mL
As100μg/mL
Be100μg/mL
Co100μg/mL
Cr100μg/mL
Cu100μg/mL
Fe100μg/mL
Mn100μg/mL
Ni100μg/mL
Pb100μg/mL
Zn100μg/mL
Cd25μg/mL
Se25μg/mL
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trace Metals I
Namnnotering Groundwater and Wastewater Pollution Control Check Standard
Förpackning Triple-leached LDPE bottle
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Typ Certified Reference Material
Lösningsmedel eller matris 5% HNO3
Industry Type Wastewater Testing
Kvantitet 125 mL
Kvalitet Environmental
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Various
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Spårmetaller 1 för miljöanalys, SPEX CertiPrep™ >