Läs mer
MP Biomedicals™ Spårmineraler för en Ultra-Clean Miljö
Produktkod. 11467191 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11467191 100 g 100g
11477191 500 g 500g
11487191 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11467191 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 02960264.1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spårmineraler används i ultrarena miljöer där spårämnen vanligtvis är frånvarande.
  • 7-spårämnen som vanligtvis finns i en öppen miljö
  • Forskning kosttillskott för djur
  • Pulveriserad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Djurkost
För användning med (applikation) Forskning kosttillskott från djur
Kvantitet 100 g
Förvaringskrav Rumstemperatur