Läs mer
MP Biomedicals™ Spårmineraler för en Ultra-Clean Miljö
Produktkod. 11487191 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11487191 1 kg 1kg
11467191 100 g 100g
11477191 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11487191 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0296026401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3610.00 SEK
    3435.19 SEK / 1kg
    Save 174.81 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Spårmineraler används i ultrarena miljöer där spårämnen vanligtvis är frånvarande.
  • 7-spårämnen som vanligtvis finns i en öppen miljö
  • Forskning kosttillskott för djur
  • Pulveriserad
Specifikationer
Produkttyp Djurkost
Komponenter Kiseldioxid 10,7%, nickelklorid 0,067%, natriumfluorid 0,060%, koboltklorid 0,070%, ammoniummolybdat 0,013%, tenn (metall) 0,010%, vanadinsulfat.2H200,04%-N, alfat00. 89,076 %
Formatera Pulver
För användning med (applikation) Spårmineral används i ultrarena miljöer där spårämnen vanligtvis är frånvarande
Kvantitet 1 kg
Art Råtta
Förvaringskrav 15 °C till 30 °C
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trace Minerals for an Ultra Clean Environment
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Alphacel, Cobalt Chloride Hexahydrate, nickel dichloride