Learn More
MP Biomedicals™ Trace Minerals for an Ultra-Clean Environment
Product Code. 11487191 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
1 kg
Unit Size:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11487191 1 kg 1kg
11467191 100 g 100g
11477191 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11487191 Supplier MP Biomedicals™ Supplier No. 0296026401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3610.00 SEK
    3435.19 SEK / 1kg
    Save 174.81 SEK
    4% Av
 Restricted Item
Beräknad leverans: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Trace Minerals is used in ultra clean environments where trace elements usually present, are absent.
  • 7-trace elements which are usually present in a open environment
  • Research animal diet supplement
  • Powdered
Spezifikation
Product Type Animal Diet
Components Silicon Dioxide 10.7%, Nickel Chloride 0.067%, Sodium Fluoride 0.060%, Cobalt Chloride 0.070%, Ammonium Molybdate 0.013%, Tin (Metal) 0.010%, Vanadium Sulfate.2H2O 0.004%, Alphacel, Non-Nutritive Bulk 89.076%
Format Powder
For Use With (Application) Trace Mineral is used in ultra clean environments where trace elements usually present, are absent
Quantity 1 kg
Species Rat
Storage Requirements 15°C to 30°C
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trace Minerals for an Ultra Clean Environment
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Carcinogenicity Category 1B
  • Reproductive toxicity Category 1
  • Respiratory sensitiser Category 1
  • Skin sensitiser Category 1
Gefahrenhinweis
  • H317-May cause an allergic skin reaction.
  • H334-May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
  • H350-May cause cancer.
  • H360-May damage fertility or the unborn child.
Sicherheitshinweis
  • P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P321-Specific treatment (see on this label).
  • P362+P364-Take off contaminated clothing and wash it before reuse.
  • P405-Store locked up.
  • P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Alphacel, Cobalt Chloride Hexahydrate, nickel dichloride
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.