Läs mer
PureAire Monitoring Systems, Inc. Spårsyreanalysator, 0-1000 ppm
Produktkod. 16208831
Change view
Mätområde:
0 till 1000 ppm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mätområde Förpackningsstorlek
16208831 0 till 1000 ppm Varje
1 options
Produktkod. 16208831 Leverantör PureAire Monitoring Systems, Inc. Leverantörsnummer 99141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62530.00 SEK
    48556.68 SEK / Paket med 1
    Save 13973.32 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
För användning i en vakuummiljö, 3D-skrivare, kvävegenerator eller halvledarverktyg som använder kväve, argon eller kryogenik. Den robusta zirkoniumsensorn ansluts via KF25-flänsen. Sensorn ansluts till analysatorn med en 3m kabel för enkel anslutning.
  • Noggrann ppm zirkoniumsensor
  • Två-larm börvärden
  • Inbyggt ljudlarm 90 db
  • Digital display och 4-20mA analog utgång
  • Väggfästen
Varför välja PureAire?
  • Som branschledare inom syreanalysator och gasdetektion, PureAire är dedikerad till säkerheten för våra kunder, och de kunder de betjänar, genom att tillverka monitorer som är långvariga, innovativa och pålitliga.
Vad är en O 2 -analysator?
  • Air Check Trace O 2 Analyzer är designad för kontinuerlig övervakning av låga syrenivåer från noll till 1 000 ppm (ppm)
Vilka gaser kan en O 2 -monitor användas för?
  • PureAires ’syreanalysatorer kan användas för kväve och argon.
Certifikat
CE-märkning
Garanti
2 år
Specifikationer
Djup (engelska) 3 tum
Djup (metriskt) 76 mm
Mått (L x B x H) 5,125 x 3,15 x 3 tum.
Höjd (engelska) 3,15 tum.
Höjd (metrisk) 80 mm
Fuktighetsområde 0-95% RH
Mätområde 0 till 1000 ppm
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +134 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 till +55 °C
Spänning 24V
Garanti 2 år efter ETD
Vikt (engelska) 1.1 lb.
Vikt (metrisk) 0.5 kg
Bredd (engelska) 5,125 tum.
Bredd (metrisk) 130 mm