Läs mer
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1 GC kolumn
Produktkod. 10037594 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
30 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10037594 30 m Varje
1 options
Produktkod. 10037594 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 260A469P
Beräknad leverans: 27-11-2026
Använd denna opolära GC-kolonn för metodutveckling och analys av klorerade och nitroaromatiska föreningar och miljöprover.
  • Använd denna opolära GC-kolumn
  • För metodutveckling och analys av klorerade och nitroaromatiska föreningar
  • För metodutveckling och analys av miljöprover.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Filmtjocklek 5μ m
Längd (metrisk) 30 m
Diameter (metrisk) Inre 0.32 mm