Läs mer
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1 GC-kolonner
Produktkod. 10070073 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
100 m
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.5 μm
3 μm
3μ m
5μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10070073
Brand: Thermo Scientific™ 260A223P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna opolära GC-kolonn för metodutveckling och analys av klorerade och nitroaromatiska föreningar och miljöprover.
Använd Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1 GC kolumn för metodutveckling och klorerade och nitroaromatiska föreningar samt miljöanalyser. Dessa gaskromatografikolonner med icke-polär fas, 100 % dimetylpolysiloxan har en hög driftstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Produktlinje SPÅRA
Stationär fas TR-1
Filmtjocklek 0,5μ m
Längd (metrisk) 30 m
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.