Läs mer
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1 GC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Använd denna opolära GC-kolonn för metodutveckling och analys av klorerade och nitroaromatiska föreningar och miljöprover.
Använd Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1 GC kolumn för metodutveckling och klorerade och nitroaromatiska föreningar samt miljöanalyser. Dessa gaskromatografikolonner med icke-polär fas, 100 % dimetylpolysiloxan har en hög driftstemperatur.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 0.53 mm |
| Produktlinje | TRACE |
| Stationär fas | TR-1 |
| Filmtjocklek | 1.5 μm |
| Längd (metrisk) | 30 m |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.