Läs mer
- Home
- Products
- Kromatografikolonner och patroner
- GC-kolumner
- GC Kapillärkolonner
- Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1 GC-kolonner
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1 GC-kolonner
Produktkod. 10374363 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Produktkod. | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) Inre | Filmtjocklek | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10374363 | 30 m | 0.32 mm | 3μ m | Varje |
| 10668805 | 30 m | 0.53 mm | 1 μm | Varje |
| 10279304 | 60 m | 0.32 mm | 0,25 μm | Varje |
| 10708043 | 30 m | 0.32 mm | 1μ m | Varje |
| 10600174 | 30 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Varje |
| 10070073 | 30 m | 0.25 mm | 0,5μ m | Varje |
| 10311545 | 30 m | 0.53 mm | 5μ m | Varje |
| 10269464 | 60 m | 0.32 mm | 1 μm | Varje |
| 10496873 | 60 m | 0.25 mm | 1μ m | Varje |
| 10585225 | 30 m | 0.32 mm | 0,5 μm | Varje |
| 10475533 | 15 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Varje |
| 10068942 | 15 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Varje |
| 10475723 | 30 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Varje |
| 10592635 | 30 m | 0.53 mm | 3 μm | Varje |
| 10179414 | 30 m | 0.53 mm | 1,5 μm | Varje |
| 10506005 | 100 m | 0.25 mm | 0,5μ m | Varje |
| 10725574 | 30 m | 0.53 mm | 0,5 μm | Varje |
| 10671206 | 30 m | 0.25 mm | 1μ m | Varje |
| 10219264 | 60 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Varje |
Beskrivning
Använd denna opolära GC-kolonn för metodutveckling och analys av klorerade och nitroaromatiska föreningar och miljöprover.
Använd Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1 GC kolumn för metodutveckling och klorerade och nitroaromatiska föreningar samt miljöanalyser. Dessa gaskromatografikolonner med icke-polär fas, 100 % dimetylpolysiloxan har en hög driftstemperatur.
Specifikationer
Specifikationer
| Filmtjocklek | 3μ m |
| Längd (metrisk) | 30 m |
| Stationär fas | TR-1 |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.32 mm |
| Produktlinje | SPÅRA |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.