Läs mer
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1 GC-kolonner
Produktkod. 10708043 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
15 m
30 m
60 m
100 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,25 μm
0,25μ m
0,5 μm
0,5μ m
1 μm
1μ m
1,5 μm
3 μm
3μ m
5μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Filmtjocklek Förpackningsstorlek
10708043 30 m 0.32 mm 1μ m Varje
10668805 30 m 0.53 mm 1 μm Varje
10279304 60 m 0.32 mm 0,25 μm Varje
10374363 30 m 0.32 mm 3μ m Varje
10600174 30 m 0.32 mm 0,25μ m Varje
10070073 30 m 0.25 mm 0,5μ m Varje
10311545 30 m 0.53 mm 5μ m Varje
10269464 60 m 0.32 mm 1 μm Varje
10496873 60 m 0.25 mm 1μ m Varje
10585225 30 m 0.32 mm 0,5 μm Varje
10475533 15 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
10068942 15 m 0.32 mm 0,25μ m Varje
10475723 30 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
10592635 30 m 0.53 mm 3 μm Varje
10179414 30 m 0.53 mm 1,5 μm Varje
10506005 100 m 0.25 mm 0,5μ m Varje
10725574 30 m 0.53 mm 0,5 μm Varje
10671206 30 m 0.25 mm 1μ m Varje
10219264 60 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Produktkod. 10708043 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 260A297P
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-11-2026
Använd denna opolära GC-kolonn för metodutveckling och analys av klorerade och nitroaromatiska föreningar och miljöprover.
Använd Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1 GC kolumn för metodutveckling och klorerade och nitroaromatiska föreningar samt miljöanalyser. Dessa gaskromatografikolonner med icke-polär fas, 100 % dimetylpolysiloxan har en hög driftstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Filmtjocklek 1μ m
Längd (metrisk) 30 m
Stationär fas TR-1
Diameter (metrisk) Inre 0.32 mm
Produktlinje SPÅRA
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.