Läs mer
Thermo Scientific™ UHPLC-filter
Produktkod. 10775706 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
1,0 mm ID Ersättningsfilterpatron, 0,2μ m
2,1 mm ID Ersättningsfilterpatron, 0,2μ m
UHPLC Direct Connect Filterhållare
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
10775706 UHPLC Direct Connect Filterhållare Varje
11550944 1,0 mm ID Ersättningsfilterpatron, 0,2μ m Paket med 5
10127594 2,1 mm ID Ersättningsfilterpatron, 0,2μ m Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10775706 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 27006
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 25-11-2026
Skyddar kolumner utan att kompromissa med prestanda.
Att offra prestanda är inte ett alternativ med Thermo Scientific™ UHPLC-filter som skyddar kolonner för Hypersil GOLD™ 1,9 μm och Syncronis 1,7 μm kolumner. Dessa UHPLC-filter ger en filterpatrondesign med låg volym, bibehåller toppformen och säkerställer minimal effektivitetsförlust genom spridning.
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet Varje
Typ UHPLC Direct Connect Filterhållare
Produktlinje Thermo Scientific