Läs mer
Thermo Scientific™ UHPLC-filter
Produktkod. 11550944 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
1,0 mm ID Ersättningsfilterpatron, 0,2μ m
2,1 mm ID Ersättningsfilterpatron, 0,2μ m
UHPLC Direct Connect Filterhållare
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ unitSize
11550944 1,0 mm ID Ersättningsfilterpatron, 0,2μ m Paket med 5
10775706 UHPLC Direct Connect Filterhållare Varje
10127594 2,1 mm ID Ersättningsfilterpatron, 0,2μ m Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11550944 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 22185
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skyddar kolumner utan att kompromissa med prestanda.
Att offra prestanda är inte ett alternativ med Thermo Scientific™ UHPLC-filter som skyddar kolonner för Hypersil GOLD™ 1,9 μm och Syncronis 1,7 μm kolumner. Dessa UHPLC-filter ger en filterpatrondesign med låg volym, bibehåller toppformen och säkerställer minimal effektivitetsförlust genom spridning.
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Partikelstorlek 0,2μ m
Typ 1,0 mm ID Ersättningsfilterpatron, 0,2μ m
Diameter (metrisk) Inre 1 mm
Produktlinje Thermo Scientific