Beskrivning
Använd mellanpolaritetskolumner med alternativ selektivitet med Thermo Scientific™ TRACE TR-1701 GC kolumner.
- Mellanpolaritetsfas, 14 % cyanopropylfenylpolysiloxan
- Låg blödning även vid hög driftstemperatur
- Utmärkt utgångspunkt för metodutveckling
- Lämplig för en mängd olika applikationer
- Liknar DB-1701, Rtx-1701, HP-1701, BP10, OV-1701, 007-1701, CP-Sil 19 CB
Rekommenderas för:
- Bekämpningsmedel
- PCB:er
- PAH:er
- Organiska syror
- Narkotika
- Steroider
- EPA 608, 8081
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | GC/MS för bekämpningsmedel, PCB, PAH och organiska syror, GC/MS för droger och steroider, GC/MS för EPA 608, 8081 |
| Filmtjocklek | 0,25μ m |
| Längd (metrisk) | 30 m |
| Polaritet | Mellanpolär |
| Beskrivning | 30 mx 0,25 mm x 0,25μ m |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| USP typ | G46 |
| Stationär fas | Trace™ TR-1701 |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |
| Produktlinje | SPÅRA |
| Visa mer |