Läs mer
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1701 GC kolumner
Produktkod. 11507771 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,25μ m
0.25 μm
1μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11507771
Brand: Thermo Scientific™ 260Q155P
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd mellanpolaritetskolumner med alternativ selektivitet med Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1701 GC kolumner.
Använd mellanpolaritetskolumner med alternativ selektivitet med Thermo Scientific™ TRACE TR-1701 GC kolumner.
  • Mid-polarity phase, 14% Cyanopropylphenyl polysiloxane
  • Low bleed even at a high operating temperature
  • Excellent starting point for method development
  • Suitable for a wide variety of applications
  • Similar to DB-1701, Rtx-1701, HP-1701, BP10, OV-1701, 007-1701, CP-Sil 19 CB
Recommended for:
  • Pesticides
  • PCB's
  • PAH's
  • Organic Acids
  • Drugs
  • Steroids
  • EPA 608, 8081
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 280/300°C
Diameter (metrisk) 0.32 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.32 mm
Produktlinje TRACE
Stationär fas Trace™ TR-1701
USP typ G46
För användning med (applikation) GC/MS for Pesticides, PCBs, PAHs, and Organic Acids, GC/MS for Drugs and Steroids, GC/MS for EPA 608, 8081
Filmtjocklek 0.25 μm
Längd (metrisk) 60 m
Polaritet Mid-Polar
Beskrivning 60 m x 0.32 mm x 0.25 μm