Läs mer
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1MS GC-kolonner
Produktkod. p-4522464 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.32 mm
Filmtjocklek:
0,1μ m
0,25μ m
1μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10392595
Brand: Thermo Scientific™ 260B047P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna opolära kolumn med låg blödning för GC/MS-miljöanalyser som kräver hög temperatur och en inert fas.
Med låg avtappning och en maximal driftstemperatur på –340 360 °C, Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1MS kolumn är idealisk för alla GC/MS applikationer. Kolonnen är särskilt väl lämpad för applikationer som GC/MS miljöanalyser, som kräver en inert fas som kan arbeta vid hög temperatur.
Konstruerad för överlägsen prestanda:
  • Opolär fas, 100 % dimetylpolysiloxan
  • Hög driftstemperatur
  • Inert fas lämpad för miljöanalyser
Användningsområden:
  • Klorerade och nitroaromatiska föreningar
  • GC/MS miljöanalyser
Utmärkt kvalitet och reproducerbarhet:
  • Låg blödning även vid förhöjda temperaturer
  • Enastående robusthet för svåra separationer
  • Pålitlig och reproducerbar prestanda
Rekommenderas för:
  • Ftalater
  • Polymerer
  • Totalt antal utvinningsbara petroleumkolväten (TRPH)
  • Alternativa användningsområden:
  • Klorerade aromater
  • Organiska klorbekämpningsmedel
  • Organofosforbekämpningsmedel
  • PAH
  • Paraffiner
  • Polywax
  • Pyretroider
  • Halvflyktiga ämnen
  • Xylener
Liknar:
  • DB-1
  • DB-Petro
  • BP1
  • HP-1
  • HP-1MS
  • Rtx™ -1
  • Ultra-1
  • SPB™ -1
  • SPB™ -1 Svavel
  • Petrocol™ DH
  • CP-Sil 5CB
  • RSL-150
  • RSL-160
  • ZB-1
  • CB-1
  • OV™ -1
  • PE-1
  • 007-1(MS)
  • SP™ -2100
  • SE-30
  • RH-1
  • CC-1
  • CP-Sil 5CB MS
  • VF-1ms
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 340/360 °C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Produktlinje SPÅRA
Stationär fas Trace™ TR-1 MS
USP typ G1, G2, G38
För användning med (applikation) Miljöanalys, GC/MS miljöanalyser
Filmtjocklek 0,1μ m
Längd (metrisk) 30 m
Polaritet Icke-polär
Beskrivning 30 mx 0,25 mm x 0,1μ m