Läs mer
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-35MS GC-kolonner
Produktkod. 10060013 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
15 m
25 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,25μ m
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
1μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10060013
Brand: Thermo Scientific™ 260C142P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa mellanpolaritetskolumner för många applikationer.
Thermo Scientific™ TRACE TR-35MS GC-kolonner är mellanpolaritetskolonner som är utmärkta för många applikationer.
  • Mellanpolaritetsfas, 35 % Fenylpolysilfenylensiloxan
  • Exceptionellt låg ytaktivitet
  • Låg blödning även vid förhöjda temperaturer
  • Liknar: DB-35, DB-35MS, HP-35, HP-35MS,MDN-35, Rtx-35, SPB-35, BPX35
Rekommenderas för:
  • Bekämpningsmedel
  • Herbicider
  • Missbruksdroger
  • Polyaromatiska kolväten
  • Läkemedelsprodukter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 330/360 °C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Produktlinje SPÅRA
Stationär fas Trace™ TR-35 MS
USP typ G42
För användning med (applikation) Läkemedelsanalys, GC/MS för herbicider, GC/MS för narkotikamissbruk, GC/MS för polyaromatiska kolväten (PAH), GC/MS för läkemedel
Filmtjocklek 0,25μ m
Längd (metrisk) 30 m
Polaritet Mellanpolär
Beskrivning 30 mx 0,25 mm x 0,25μ m