Läs mer
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-35MS GC-kolonner
Använd dessa mellanpolaritetskolumner för många applikationer.
Brand:  Thermo Scientific™ 260C154P
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 10065634
  • 14290.00 SEK / Varje
Bara null kvar
Beräknad leverans: 13-10-2025
Beskrivning
Thermo Scientific™ TRACE TR-35MS GC-kolonner är mellanpolaritetskolonner som är utmärkta för många applikationer.
  • Mellanpolaritetsfas, 35 % Fenylpolysilfenylensiloxan
  • Exceptionellt låg ytaktivitet
  • Låg blödning även vid förhöjda temperaturer
  • Liknar: DB-35, DB-35MS, HP-35, HP-35MS,MDN-35, Rtx-35, SPB-35, BPX35
Rekommenderas för:
  • Bekämpningsmedel
  • Herbicider
  • Missbruksdroger
  • Polyaromatiska kolväten
  • Läkemedelsprodukter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
330/360 °C
0.25 mm
Trace™ TR-35 MS
Läkemedelsanalys, GC/MS för herbicider, GC/MS för narkotikamissbruk, GC/MS för polyaromatiska kolväten (PAH), GC/MS för läkemedel
60 m
60 mx 0,25 mm x 0,25μ m
0.25 mm
SPÅRA
G42
0,25μ m
Mellanpolär
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-35MS GC-kolonner > 60 m x 0,25 mm x 0,25 μm