Läs mer
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC-kolonner
Produktkod. 10243263 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Click to view available options
Längd (metrisk):
100 m
15 m
30 m
60 m
7 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,25μ m
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.5μ m
5μ m
Unit Size:
Varje
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Filmtjocklek unitSize
10243263 30 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
10219844 7 m 0.32 mm 0,25μ m Varje
10374603 15 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
10079372 15 m 0.32 mm 0,25μ m Varje
10253263 30 m 0.32 mm 0,25μ m Varje
10384173 60 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
10424963 60 m 0.32 mm 0,25μ m Varje
10293593 30 m 0.25 mm 0.5 μm Varje
10735983 30 m 0.32 mm 0,5μ m Varje
10532465 30 m 0.53 mm 0,5μ m Varje
10262005 100 m 0.32 mm 0,5μ m Varje
10516765 15 m 0.53 mm 1 μm Varje
10096004 30 m 0.32 mm 1μ m Varje
10089182 30 m 0.53 mm 1μ m Varje
10107504 60 m 0.32 mm 1 μm Varje
10585415 30 m 0.53 mm 1.5μ m Varje
10223423 30 m 0.53 mm 5μ m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 10243263 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 260E142P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj dessa utmärkta startkolumner för metodutveckling, som kan utföra de flesta nödvändiga separationer.
Utmärkta startkolumner för metodutveckling, Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC-kolonner kan utföra de flesta nödvändiga separationer.
  • Opolär fas, 5 % fenylmetylpolysiloxan
  • Hög driftstemperatur och extremt låg blödning
  • Används ofta i en mängd olika applikationer
  • Liknar: DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Rekommenderas för:
  • Alkoholer
  • Fria fettsyror
  • Aromatik
  • Smaker
  • Bekämpningsmedel med låg polaritet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 320/340 °C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Produktlinje SPÅRA
Stationär fas Trace™ TR-5
USP typ G27, G36
För användning med (applikation) Aromatisk analys, GC/MS för fria fettsyror, GC/MS för Aromatics, GC/MS för smaker, GC/MS för lågpolaritetsbekämpningsmedel
Filmtjocklek 0,25μ m
Längd (metrisk) 30 m
Polaritet Icke-polär
Beskrivning 30 mx 0,25 mm x 0,25μ m
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.