Läs mer
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC-kolonner
Välj dessa utmärkta startkolumner för metodutveckling, som kan utföra de flesta nödvändiga separationer.
Brand: Thermo Scientific™ 260E143P
Beskrivning
Utmärkta startkolumner för metodutveckling, Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC-kolonner kan utföra de flesta nödvändiga separationer.
- Opolär fas, 5 % fenylmetylpolysiloxan
- Hög driftstemperatur och extremt låg blödning
- Används ofta i en mängd olika applikationer
- Liknar: DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Rekommenderas för:
- Alkoholer
- Fria fettsyror
- Aromatik
- Smaker
- Bekämpningsmedel med låg polaritet
Specifikationer
320/340 °C | |
0.32 mm | |
Trace™ TR-5 | |
Analys av fria fettsyror, GC/MS för fria fettsyror, GC/MS för Aromatics, GC/MS för smaker, GC/MS för lågpolaritetsbekämpningsmedel | |
30 m | |
30 mx 0,32 mm x 0,25μ m |
0.32 mm | |
SPÅRA | |
G27, G36 | |
0,25μ m | |
Icke-polär |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.