Läs mer
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Utmärkta startkolumner för metodutveckling, Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC-kolonner kan utföra de flesta nödvändiga separationer.
- Opolär fas, 5 % fenylmetylpolysiloxan
- Hög driftstemperatur och extremt låg blödning
- Används ofta i en mängd olika applikationer
- Liknar: DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Rekommenderas för:
- Alkoholer
- Fria fettsyror
- Aromatik
- Smaker
- Bekämpningsmedel med låg polaritet
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 320/340 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.32 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.32 mm |
| Produktlinje | SPÅRA |
| Stationär fas | Trace™ TR-5 |
| USP typ | G27, G36 |
| För användning med (applikation) | Smakanalys, GC/MS för fria fettsyror, GC/MS för Aromatics, GC/MS för smaker, GC/MS för lågpolaritetsbekämpningsmedel |
| Filmtjocklek | 0,5μ m |
| Längd (metrisk) | 100 m |
| Polaritet | Icke-polär |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.