Läs mer
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-50MS GC-kolonner
Produktkod. 10055724 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,1 μm
0,25 μm
0,25μ m
0,5 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Filmtjocklek Förpackningsstorlek
10055724 30 m 0.32 mm 0,25μ m Varje
10350955 30 m 0.25 mm 0,1 μm Varje
10576565 15 m 0.25 mm 0,25 μm Varje
10618895 30 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
10744627 60 m 0.25 mm 0,25 μm Varje
10046204 15 m 0.53 mm 0,5 μm Varje
10671196 30 m 0.53 mm 0,5 μm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10055724 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 260R143P
Beräknad leverans: 24-09-2026
Välj dessa mellanpolaritetskolumner för GC/MS-applikationer.
Thermo Scientific™ TRACE TR-50MS GC-kolonner är mellanpolaritetskolonner som är väl lämpade för GC/MS-applikationer.
  • Mellanpolaritetsfas, 50 % Fenylpolysilfenylensiloxan
  • Låg blödning minskar MS-kontamination
  • Särskilt användbart för applikationer som kräver högre temperatur och mer polaritet än en 5 % fenylkolonn
  • Kolumninerthet resulterar i minimal toppsvansning och minskad nedbrytning av känsliga prover
  • Liknar: OV-17, SP-2250, DB-17, DB-17ms, DB-17ht, BPX50, Rtx-50, SPB-50, HP-50+, HP-17, AT50, RSL-300, PE-17, CC-17, SPBS-10, (007-10, 007-10)
Rekommenderas för:
  • Herbicider
  • Missbruksdroger
  • EPA 604, 608, 8060, 8081
  • Läkemedelsprodukter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Läkemedelsanalys, GC/MS för narkotikamissbruk, GC/MS för EPA 604, 608, 8060, 8081, GC/MS för läkemedel
Filmtjocklek 0,25μ m
Längd (metrisk) 30 m
Polaritet Mellanpolär
Beskrivning 30 mx 0,32 mm x 0,25μ m
Diameter (metrisk) 0.32 mm
USP typ G3
Stationär fas Trace™ TR-50 MS
Diameter (metrisk) Inre 0.32 mm
Produktlinje SPÅRA
Max. Temperatur (metrisk) 330/350 °C
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.