Läs mer
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5HT GC-kolonner Produktkod.: 10168084
Beräknad leverans: 12-09-2025
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5HT GC-kolonner
Produktkod. p-4522482 Handla allt Thermo Scientific Produkter
12 m, 1μ m, Varje
Längd (metrisk):
12 m
15 m
30 m
Filmtjocklek:
0,25μ m
1μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10168084
Brand: Thermo Scientific™ 260H030P
Bara null kvar
Beräknad leverans: 12-09-2025
Lägg i varukorgen
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ TRACE TR-5HT GC-kolonner har övre temperaturgränser så höga som 400 °C.
Thermo Scientific™ TRACE TR-5HT GC-kolonner har övre temperaturgränser så höga som 400 °C.
  • Opolär fas, 5 % fenylpolykarbonsiloxan
  • Tillåt eluering av högrekokande kolväten upp till C 100
  • Låg blödning även vid förhöjda temperaturer
  • Liknar DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Rekommenderas för:
  • Kolväten
  • Lösningsmedel
  • Bekämpningsmedel
  • Herbicider
  • Fenoler
  • Aminer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 380/400 °C
Diameter (metrisk) 0.32 mm
Produktlinje SPÅRA
Stationär fas Trace™ TR-5 HT
USP typ G27, G36
För användning med (applikation) GC/MS
Filmtjocklek 1μ m
Längd (metrisk) 12 m
Beskrivning 12 mx 0,32 mm x 0,1μ m
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5HT GC-kolonner >