Läs mer
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5MS GC-kolonner, μ0,25 m, 0,25 mm ID, 30 m längd
Produktkod. 11547771 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
30 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11547771 30 m Varje
1 options
Produktkod. 11547771 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 260F142J
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Thermo Scientific™ TRACE TR-5MS GC-kolonner har en populär GCMS-fas för många applikationer.
Thermo Scientific™ TRACE TR-5MS GC-kolonner har en populär GCMS-fas för många applikationer.
  • Opolär fas, 5% fenylpolysilfenylensiloxan
  • Låg blödning och hög stabilitet
  • Hög signal-till-brus för ökad känslighet
  • Hög robusthet mot syre- och vattenföroreningar
  • Liknar B-5, DB-5MS, DB-5.625 XTI-5, BPX5, Rtx-5MS, Rtx-5, SilMS, AT-5, AT-5MS, 007-5MS, SPB-5, CP-Sil 8CB, Ultra-2, HP-5, HP-5MS, HP-5MS, HP-5MS, HP-5MS, HP-5MS, RSL-200, CB-5, OV-5, PE-5, 007-2(MP-5), SE-52, SE-54, PTE-5, CC-5, RH-5ms, ZB-5
Rekommenderas för:
  • Kolväten
  • Lösningsmedel
  • Bekämpningsmedel
  • Herbicider
  • Fenoler
  • Aminer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) GC/MS
Filmtjocklek 0,25μ m
Längd (metrisk) 30 m
Beskrivning 30 mx 0,25 mm x 0,25μ m
Diameter (metrisk) 0.25 mm
USP typ G27, G36
Stationär fas Trace™ TR-5 MS
Produktlinje SPÅRA
Max. Temperatur (metrisk) 360/370 °C