Läs mer
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5MS GC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ TRACE TR-5MS GC-kolonner har en populär GCMS-fas för många applikationer.
- Nonpolar phase, 5% phenyl polysilphenylene-siloxane
- Low bleed and high stability
- High signal-to-noise for increased sensitivity
- High robustness to oxygen and water contamination
- Similar to B-5, DB-5MS, DB-5.625 XTI-5, BPX5, Rtx-5MS, Rtx- 5, SilMS, AT-5, AT-5MS, 007-5MS, SPB-5, CP-Sil 8CB, Ultra-2, HP-5, HP-5MS, HP5-TA, SPB-5, MDN-5S, VF-5ms, RSL-200, CB-5, OV-5, PE-5, 007-2(MP-5), SE-52, SE-54, PTE-5, CC-5, RH-5ms, ZB-5
Recommended for:
- Hydrocarbons
- Solvents
- Pesticides
- Herbicides
- Phenols
- Amines
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 360/370°C |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |
| Stationär fas | Trace™ TR-5 MS |
| USP typ | G27, G36 |
| För användning med (applikation) | GC/MS for Hydrocarbons, GC/MS for Solvents, GC/MS for Pesticides, GC/MS for Herbicides, GC/MS for Phenols, GC/MS for Amines |
| Filmtjocklek | 1 μm |
| Längd (metrisk) | 15 m |
| Polaritet | Non-Polar |
| Beskrivning | 15m x 0.25mm x 1um |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.