Läs mer
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5MS GC-kolonner
Produktkod. 10434403 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 m
100 m
15 m
20 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.1 mm
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,1μ m
0.1 μm
0,18μ m
0,25μ m
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.5μ m
3μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Filmtjocklek unitSize
10434403 15 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
10239694 10 m 0.1 mm 0,1μ m Varje
10557265 10 m 0.32 mm 0.1 μm Varje
10331265 15 m 0.25 mm 0,1μ m Varje
10197564 30 m 0.25 mm 0,1μ m Varje
10533795 30 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
10592065 30 m 0.32 mm 0,25μ m Varje
10029382 60 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
10486954 15 m 0.53 mm 0.5 μm Varje
10089422 30 m 0.25 mm 0,5μ m Varje
10650174 30 m 0.32 mm 0,5μ m Varje
10380975 30 m 0.53 mm 0,5μ m Varje
10240105 100 m 0.32 mm 0.5 μm Varje
10253553 15 m 0.25 mm 1 μm Varje
10038952 15 m 0.32 mm 1μ m Varje
10495533 30 m 0.25 mm 1μ m Varje
10593025 30 m 0.32 mm 1μ m Varje
10659475 30 m 0.53 mm 1μ m Varje
10753867 60 m 0.25 mm 1μ m Varje
10429054 60 m 0.32 mm 1μ m Varje
10722927 30 m 0.53 mm 1.5μ m Varje
10177934 30 m 0.53 mm 3μ m Varje
10638895 20 m 0.18 mm 0,18μ m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Produktkod. 10434403 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 260F130P
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Välj dessa kolumner som har en populär GCMS-fas för många applikationer.
Thermo Scientific™ TRACE TR-5MS GC-kolonner har en populär GCMS-fas för många applikationer.
  • Opolär fas, 5% fenylpolysilfenylensiloxan
  • Låg blödning och hög stabilitet
  • Hög signal-till-brus för ökad känslighet
  • Hög robusthet mot syre- och vattenföroreningar
  • Liknar B-5, DB-5MS, DB-5.625 XTI-5, BPX5, Rtx-5MS, Rtx-5, SilMS, AT-5, AT-5MS, 007-5MS, SPB-5, CP-Sil 8CB, Ultra-2, HP-5, HP-5MS, HP-5MS, HP-5MS, HP-5MS, HP-5MS, RSL-200, CB-5, OV-5, PE-5, 007-2(MP-5), SE-52, SE-54, PTE-5, CC-5, RH-5ms, ZB-5
Rekommenderas för:
  • Kolväten
  • Lösningsmedel
  • Bekämpningsmedel
  • Herbicider
  • Fenoler
  • Aminer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 360/370 °C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Produktlinje SPÅRA
Stationär fas Trace™ TR-5 MS
USP typ G27, G36
För användning med (applikation) Aminanalys, GC/MS för lösningsmedel, GC/MS för bekämpningsmedel, GC/MS för herbicider, GC/MS för fenoler, GC/MS för aminer
Filmtjocklek 0,25μ m
Längd (metrisk) 15 m
Polaritet Icke-polär
Beskrivning 15 mx 0,25 mm x 0,25μ m
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.