Läs mer
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5MS GC-kolonner
Produktkod. 10722927 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 m
100 m
15 m
20 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.1 mm
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,1μ m
0.1 μm
0,18μ m
0,25μ m
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.5μ m
3μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10722927
Brand: Thermo Scientific™ 260F336P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj dessa kolumner som har en populär GCMS-fas för många applikationer.
Thermo Scientific™ TRACE TR-5MS GC-kolonner har en populär GCMS-fas för många applikationer.
  • Opolär fas, 5% fenylpolysilfenylensiloxan
  • Låg blödning och hög stabilitet
  • Hög signal-till-brus för ökad känslighet
  • Hög robusthet mot syre- och vattenföroreningar
  • Liknar B-5, DB-5MS, DB-5.625 XTI-5, BPX5, Rtx-5MS, Rtx-5, SilMS, AT-5, AT-5MS, 007-5MS, SPB-5, CP-Sil 8CB, Ultra-2, HP-5, HP-5MS, HP-5MS, HP-5MS, HP-5MS, HP-5MS, RSL-200, CB-5, OV-5, PE-5, 007-2(MP-5), SE-52, SE-54, PTE-5, CC-5, RH-5ms, ZB-5
Rekommenderas för:
  • Kolväten
  • Lösningsmedel
  • Bekämpningsmedel
  • Herbicider
  • Fenoler
  • Aminer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 360/370 °C
Diameter (metrisk) 0.53 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.53 mm
Produktlinje SPÅRA
Stationär fas Trace™ TR-5 MS
USP typ G27, G36
För användning med (applikation) Aminanalys, GC/MS för lösningsmedel, GC/MS för bekämpningsmedel, GC/MS för herbicider, GC/MS för fenoler, GC/MS för aminer
Filmtjocklek 1.5μ m
Längd (metrisk) 30 m
Polaritet Icke-polär
Beskrivning 30 mx 0,53 mm x 1,5μ m
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.