Beskrivning
Bestäm metanol, fettsyrametylestrar (FAME) och glycerider i biodieselanalys med hög prestanda och reproducerbarhet med hjälp av Thermo Scientific™ TRACE™ TR-BioDiesel GC-kolonner. Biodiesel är en viktig komponent i utvecklingen av kolneutrala bränslen och specifika GC-kolonner inom TRACE-serien ger robust prestanda för att möta och överträffa metodkraven för detta applikationsområde.
- TRACE TR-BioDiesel (M); för bestämning av restmetanolhalt i biodiesel enligt EN-metod 14110
- TRACE TR-BioDiesel (G); för analys av total glyceridhalt enligt EN-metod 14105
- TRACE TR-BioDiesel (F); för analys av FAME-innehåll i biodiesel enligt EN-metod 14103
- TRACE TR-BioDiesel (G) ASTM; för analys av total glyceridhalt enl ASTM metod D-6584
- Låg blödning, även vid förhöjda temperaturer
- Enastående robusthet för svåra separationer
- Pålitlig och reproducerbar prestanda
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 300/320 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.32 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.32 mm |
| Produktlinje | SPÅRA |
| Stationär fas | Trace™ TR-BioDiesel |
| USP typ | G1, G2, G38 |
| För användning med (applikation) | Biodieselanalys |
| Filmtjocklek | 3μ m |
| Längd (metrisk) | 30 m |
| Beskrivning | 30 mx 0,32 mm x 3μ m |