Läs mer
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-BioDiesel GC-kolonner
Produktkod. 10526955 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 m
30 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.32 mm
Filmtjocklek:
0,1μ m
0.1 μm
0,25μ m
3μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Filmtjocklek unitSize
10526955 30 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
10229664 30 m 0.32 mm 3μ m Varje
10301255 10 m 0.32 mm 0,1μ m Varje
10383605 10 m 0.32 mm 0.1 μm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10526955 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 26AX142P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bestäm metanol, fettsyrametylestrar (FAME) och glycerider i biodieselanalys med hög prestanda och reproducerbarhet.
Bestäm metanol, fettsyrametylestrar (FAME) och glycerider i biodieselanalys med hög prestanda och reproducerbarhet med hjälp av Thermo Scientific™ TRACE™ TR-BioDiesel GC-kolonner. Biodiesel är en viktig komponent i utvecklingen av kolneutrala bränslen och specifika GC-kolonner inom TRACE-serien ger robust prestanda för att möta och överträffa metodkraven för detta applikationsområde.
Kolumner speciellt utformade för att möta dina biodieselanalysbehov:
  • TRACE TR-BioDiesel (M); för bestämning av restmetanolhalt i biodiesel enligt EN-metod 14110
  • TRACE TR-BioDiesel (G); för analys av total glyceridhalt enligt EN-metod 14105
  • TRACE TR-BioDiesel (F); för analys av FAME-innehåll i biodiesel enligt EN-metod 14103
  • TRACE TR-BioDiesel (G) ASTM; för analys av total glyceridhalt enl ASTM metod D-6584
Utmärkt kvalitet och reproducerbarhet:
  • Låg blödning, även vid förhöjda temperaturer
  • Enastående robusthet för svåra separationer
  • Pålitlig och reproducerbar prestanda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 300/320 °C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Produktlinje SPÅRA
Stationär fas Trace™ TR-BioDiesel
USP typ G1, G2, G38
För användning med (applikation) Biodieselanalys
Filmtjocklek 0,25μ m
Längd (metrisk) 30 m
Beskrivning 30 mx 0,25 mm x 0,25μ m