Läs mer
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FAME GC-kolumner
Produktkod. 10325203 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 m
100 m
120 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk):
0.1 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10325203
Brand: Thermo Scientific™ 260M135P
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För separation av cis/trans-isomerer och FAMEs med olika grader av omättnad, välj denna kolonn med lågt utfall och hög polaritet optimerad för FAME-analys.
Välja Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FAME GC Kolumner för separation av cis/trans-isomerer och fettsyrametylestrar (FAME) med olika grader av omättnad. TRACE TR-FAME-kolonnen är en cyanopropylfenylbaserad fas speciellt utformad för separation av FAME. Den är också lämplig för alla applikationer som kräver en kolumn med hög polaritet för användning med MS-detektion.
Excellent Quality and Reproducibility
  • Low bleed for MS, even at elevated temperatures
  • Outstanding robustness for difficult separations
  • Reliable and reproducible performance
  • Polar phase, 70% cyanopropyl polysilphenylene-siloxane
  • Higher operating temperature than other columns
Applications:
  • FAMEs
  • FAMEs cis/trans isomers
Recommended Uses:
  • FAMEs
Similar To:
  • DB-23
  • BPX70
  • Rtx™-2330
  • SP™-2330
  • CP-Sil 88
  • SP™-2380
  • HP-23
  • VF-23ms
  • 007-23
  • AT™-Silar
  • PE-23
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 250/260°C
Diameter (metrisk) 0.22 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.22 mm
Produktlinje TRACE
Stationär fas Trace™ TR-FAME
För användning med (applikation) GC/MS for the Analysis of Fatty Acid Methyl Esters (FAMEs), GC/MS for the Analysis of FAMEs Cis/Trans Isomers
Filmtjocklek 0.25 μm
Längd (metrisk) 25 m
Polaritet Polar
Beskrivning Bacillus Thuringiensis; ATCC 10792
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.