Läs mer
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FAME GC-kolumner
Produktkod. 10390975 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
100 m
120 m
Diameter (metrisk):
0.1 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
10390975 10 m 0.1 mm Varje
16031412 100 m 0.25 mm Varje
10325203 25 m 0.22 mm Varje
10085934 25 m 0.32 mm Varje
10497524 30 m 0.22 mm Varje
10542465 30 m 0.25 mm Varje
10299904 30 m 0.32 mm Varje
10407534 50 m 0.22 mm Varje
10712927 50 m 0.32 mm Varje
10594495 60 m 0.22 mm Varje
10324773 60 m 0.25 mm Varje
10310935 60 m 0.32 mm Varje
10543425 120 m 0.25 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 10390975 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 260M096P
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För separation av cis/trans-isomerer och FAMEs med olika grader av omättnad, välj denna kolonn med lågt utfall och hög polaritet optimerad för FAME-analys.
Välja Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FAME GC Kolumner för separation av cis/trans-isomerer och fettsyrametylestrar (FAME) med olika grader av omättnad. TRACE TR-FAME-kolonnen är en cyanopropylfenylbaserad fas speciellt utformad för separation av FAME. Den är också lämplig för alla applikationer som kräver en kolumn med hög polaritet för användning med MS-detektion.
Utmärkt kvalitet och reproducerbarhet
  • Låg blödning för MS, även vid förhöjda temperaturer
  • Enastående robusthet för svåra separationer
  • Pålitlig och reproducerbar prestanda
  • Polär fas, 70 % cyanopropylpolysilfenylensiloxan
  • Högre driftstemperatur än andra kolonner
Användningsområden:
  • FAMEs
  • FAMEs cis/trans-isomerer
Rekommenderad användning:
  • FAMEs
Liknar:
  • DB-23
  • BPX70
  • Rtx™ -2330
  • SP™ -2330
  • CP-Sil 88
  • SP™ -2380
  • HP-23
  • VF-23ms
  • 007-23
  • PÅ™ - Silar
  • PE-23
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) FAMEs Cis/Trans-isomeranalys, GC/MS för analys av FAMEs Cis/Trans-isomerer
Filmtjocklek 0,2μ m
Längd (metrisk) 10 m
Polaritet Polär
Beskrivning 10 mx 0,10 mm x 0,20μ m
Diameter (metrisk) 0.1 mm
Stationär fas Trace™ TR-FAME
Diameter (metrisk) Inre 0.1 mm
Produktlinje SPÅRA
Max. Temperatur (metrisk) 250/260 °C
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.