Beskrivning
Välja Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FAME GC Kolumner för separation av cis/trans-isomerer och fettsyrametylestrar (FAME) med olika grader av omättnad. TRACE TR-FAME-kolonnen är en cyanopropylfenylbaserad fas speciellt utformad för separation av FAME. Den är också lämplig för alla applikationer som kräver en kolumn med hög polaritet för användning med MS-detektion.
- Låg blödning för MS, även vid förhöjda temperaturer
- Enastående robusthet för svåra separationer
- Pålitlig och reproducerbar prestanda
- Polär fas, 70 % cyanopropylpolysilfenylensiloxan
- Högre driftstemperatur än andra kolonner
- FAMEs
- FAMEs cis/trans-isomerer
Rekommenderad användning:
- FAMEs
Liknar:
- DB-23
- BPX70
- Rtx™ -2330
- SP™ -2330
- CP-Sil 88
- SP™ -2380
- HP-23
- VF-23ms
- 007-23
- PÅ™ - Silar
- PE-23
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 250/260 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |
| Produktlinje | SPÅRA |
| Stationär fas | Trace™ TR-FAME |
| För användning med (applikation) | FAMEs Cis/Trans-isomeranalys, GC/MS för analys av FAMEs Cis/Trans-isomerer |
| Filmtjocklek | 0,25μ m |
| Längd (metrisk) | 30 m |
| Polaritet | Polär |
| Beskrivning | 30 mx 0,25 mm x 0,25μ m |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.