Läs mer
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FAME GC-kolumner
Produktkod. 10543425 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 m
100 m
120 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk):
0.1 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10543425
Brand: Thermo Scientific™ 260M166L
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För separation av cis/trans-isomerer och FAMEs med olika grader av omättnad, välj denna kolonn med lågt utfall och hög polaritet optimerad för FAME-analys.
Välja Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FAME GC Kolumner för separation av cis/trans-isomerer och fettsyrametylestrar (FAME) med olika grader av omättnad. TRACE TR-FAME-kolonnen är en cyanopropylfenylbaserad fas speciellt utformad för separation av FAME. Den är också lämplig för alla applikationer som kräver en kolumn med hög polaritet för användning med MS-detektion.
Utmärkt kvalitet och reproducerbarhet
  • Låg blödning för MS, även vid förhöjda temperaturer
  • Enastående robusthet för svåra separationer
  • Pålitlig och reproducerbar prestanda
  • Polär fas, 70 % cyanopropylpolysilfenylensiloxan
  • Högre driftstemperatur än andra kolonner
Användningsområden:
  • FAMEs
  • FAMEs cis/trans-isomerer
Rekommenderad användning:
  • FAMEs
Liknar:
  • DB-23
  • BPX70
  • Rtx™ -2330
  • SP™ -2330
  • CP-Sil 88
  • SP™ -2380
  • HP-23
  • VF-23ms
  • 007-23
  • PÅ™ - Silar
  • PE-23
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 250/260 °C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Produktlinje SPÅRA
Stationär fas Trace™ TR-FAME
För användning med (applikation) FAMEs Cis/Trans-isomeranalys, GC/MS för analys av FAMEs Cis/Trans-isomerer
Filmtjocklek 0,25μ m
Längd (metrisk) 120 m
Polaritet Polär
Beskrivning Brevibacillus Brevis; ATCC 8246
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.