Beskrivning
Låg blödning även vid förhöjda temperaturer. Valde Thermo ScientificTM TRACETM TR-FFAP GC Kolumner för enastående robusthet i svåranalyserade separationer.
- Polär fas, TPA-modifierad polyetylenglykol
- Bonded FFAP-fas
- Kvalitetstestad för analys av sura föreningar
- Motsvarar USP G25 och G35
- Utmärkt kvalitet och reproducerbarhet
- Låg blödning även vid förhöjda temperaturer
- Enastående robusthet för svåranalyserade separationer
- Pålitlig och reproducerbar prestanda
Rekommenderad användning:
- Syror
- FFAP-analys
- Alkoholer
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 240/250 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.53 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.53 mm |
| Produktlinje | SPÅRA |
| Stationär fas | Trace™ TR-FFAP |
| USP typ | G25, G35 |
| För användning med (applikation) | Sura föreningsanalys, GC för sur föreningsanalys |
| Filmtjocklek | 1μ m |
| Längd (metrisk) | 30 m |
| Polaritet | Polär |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.