Läs mer
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FFAP GC-kolumner
Produktkod. 10704637 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
15 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
0.5 μm
1μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Filmtjocklek unitSize
10704637 15 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
10240585 15 m 0.32 mm 0.25 μm Varje
10086744 30 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
10784077 30 m 0.32 mm 0,25μ m Varje
10259864 60 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
10704827 15 m 0.53 mm 0.5 μm Varje
10447514 30 m 0.53 mm 0,5μ m Varje
10714827 50 m 0.32 mm 0,5μ m Varje
10189414 30 m 0.53 mm 1μ m Varje
30308745 60 m 0.32 mm 0.5 μm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10704637 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 260N130P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bibehåller låga blödningar även vid förhöjda temperaturer. Välj dessa kolumner för enastående robusthet i svåranalyserade separationer.
Låg blödning även vid förhöjda temperaturer. Valde Thermo ScientificTM TRACETM TR-FFAP GC Kolumner för enastående robusthet i svåranalyserade separationer.
Speciellt konstruerad för FFAP-analys :
  • Polär fas, TPA-modifierad polyetylenglykol
  • Bonded FFAP-fas
  • Kvalitetstestad för analys av sura föreningar
  • Motsvarar USP G25 och G35
  • Utmärkt kvalitet och reproducerbarhet
  • Låg blödning även vid förhöjda temperaturer
  • Enastående robusthet för svåranalyserade separationer
  • Pålitlig och reproducerbar prestanda
Rekommenderad användning:
  • Syror
  • FFAP-analys
  • Alkoholer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 240/250 °C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Produktlinje SPÅRA
Stationär fas Trace™ TR-FFAP
USP typ G25, G35
För användning med (applikation) Sura föreningsanalys, GC för sur föreningsanalys
Filmtjocklek 0,25μ m
Längd (metrisk) 15 m
Polaritet Polär
Beskrivning 15 mx 0,25 mm x 0,25μ m
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.