Läs mer
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FFAP GC-kolumner
Produktkod. 30308745 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
15 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,25 μm
0,25μ m
0,5 μm
0,5μ m
1μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Filmtjocklek Förpackningsstorlek
30308745 60 m 0.32 mm 0,5 μm -
10704637 15 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
10240585 15 m 0.32 mm 0,25 μm Varje
10086744 30 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
10784077 30 m 0.32 mm 0,25μ m Varje
10259864 60 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
10704827 15 m 0.53 mm 0,5 μm Varje
10447514 30 m 0.53 mm 0,5μ m Varje
10714827 50 m 0.32 mm 0,5μ m Varje
10189414 30 m 0.53 mm 1μ m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 30308745 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 260N231P
Beräknad leverans: 11-12-2026
Bibehåller låga blödningar även vid förhöjda temperaturer. Välj dessa kolumner för enastående robusthet i svåranalyserade separationer.
Låg blödning även vid förhöjda temperaturer. Valde Thermo ScientificTM TRACETM TR-FFAP GC Kolumner för enastående robusthet i svåranalyserade separationer.
Speciellt konstruerad för FFAP-analys:
  • Polära fasen, TPA-modifierad polyetylenglykol
  • Bunden FFAP-fas
  • Kvalitetstestning för analys av sura föreningar
  • Ekvivalent med USP G25 och G35
  • Utmärkt kvalitet och reproducerbarhet
  • Låg blödning även vid höga temperaturer
  • Enastående robusthet för svåranalyserade separationer
  • Tillförlitlig och reproducerbar prestanda
Rekommenderad användning:
  • Syror
  • FFAP-analys
  • Alkoholer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Filmtjocklek 0,5 μm
Längd (metrisk) 60 m
Polaritet Polär
Diameter (metrisk) 0.32 mm
USP typ G25, G35
Stationär fas Trace™ TR-FFAP
Typ 60 m x 0,32 mm x 0,5 μm
Diameter (metrisk) Inre 0.32 mm
Produktlinje TRACE
Max. Temperatur (metrisk) 240/250 °C
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.