Läs mer
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-SimDist GC-kolumner
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Filmtjocklek:
0.10 μm
2,65μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
För de krävande kraven på simulerad destillationsanalys med hög temperatur, välj Thermo Scientific™ TRACE™ TR-SimDist kolumn. Kolonnen har en starkt tvärbunden fas med en driftstemperaturgräns på 400 °C. Dess stabila lågblödningsprofil underlättar konsekvent bakgrundssubtraktion, vilket är vanligt i dessa analyser.
Konstruerad för överlägsen prestanda:
- Opolär fas, 100 % dimetylpolysiloxan
- Optimerad för simulerad destillationsanalys
- Höga temperaturgränser (400˚C för filmer).< 1,0 μm; 370˚C för 2,65 m μfilmer)
- Starkt tvärbunden
- Kolväten med hög molekylvikt
- Simulerad destillation
- ASTM D2887, D6532
- Simulerad destillation
- Petroleum
- Xylener
- DB-HT Sim Dis
- DB-2887
- BPX1
- Rtx™ -2887
- HP-1
- Petrocol™ 2887
- Petrocol™ EX2887
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 370 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.53 mm |
| Stationär fas | Trace™ TR-SimDist |
| För användning med (applikation) | GC/MS |
| Filmtjocklek | 2,65μ m |
| Längd (metrisk) | 10 m |
| Beskrivning | 10m x 0,53mm x 2,65um |