Läs mer
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-V1 GC-kolumner
Produktkod. 10355203 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
20 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
1μ m
1.4μ m
1.8μ m
3μ m
5 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Filmtjocklek Förpackningsstorlek
10355203 20 m 0.18 mm 1μ m Varje
10030213 30 m 0.25 mm 1.4μ m Varje
10158074 60 m 0.25 mm 1.4μ m Varje
10090253 30 m 0.32 mm 1.8μ m Varje
10219824 60 m 0.32 mm 1.8μ m Varje
10111383 30 m 0.53 mm 3μ m Varje
11580974 30 m 0.53 mm 5 μm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10355203 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 260V495P
Beräknad leverans: 20-11-2026
Använd dessa tjockfilmskolonner med medelpolaritet.
Thermo Scientific™ TRACE TR-V1 GC-kolonner är tjockfilmskolonner med medelpolaritet.
  • Mellanpolaritetsfas, 6 % cyanopropylfenylpolysiloxan
  • Tjocka filmer för analys av flyktiga analyter
  • Låg blödning lämplig för MS-detektering
  • Liknar: DB-624, BPX Flyktiga ämnen, Rtx Flyktiga ämnen, VOCOL 56, OV-624, AT-624, HP-VOC, CP-Select 624CB, 007-624, ZM-624
Rekommenderas för:
  • Flyktiga organiska ämnen
  • Alkoholer
  • EPA 502.2, 608 och 624
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Alkoholanalys, GC/MS för alkoholer, GC/MS för EPA 502.2, 608 och 624
Filmtjocklek 1μ m
Längd (metrisk) 20 m
Polaritet Mellanpolär
Beskrivning 20 mx 0,18 mm x 1μ m
Diameter (metrisk) 0.18 mm
USP typ G43
Stationär fas Trace™ TR-V1
Diameter (metrisk) Inre 0.18 mm
Produktlinje SPÅRA
Max. Temperatur (metrisk) 280/300 °C
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.