Läs mer
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-V1 GC-kolumner
Använd dessa tjockfilmskolonner med medelpolaritet.
Brand: Thermo Scientific™ 260V470P
Beskrivning
Thermo Scientific™ TRACE TR-V1 GC-kolonner är tjockfilmskolonner med medelpolaritet.
- Mid-polarity phase, 6% Cyanopropylphenyl Polysiloxane
- Thick films for the analysis of volatile analytes
- Low bleed suitable for MS detection
- Similar to: DB-624, BPX Volatiles, Rtx Volatiles, VOCOL 56, OV-624, AT-624, HP-VOC, CP-Select 624CB, 007-624, ZM-624
Recommended for:
- Volatile Organics
- Alcohols
- EPA 502.2, 608 and 624
Specifikationer
280/300°C | |
0.53 mm | |
G43 | |
5 μm | |
Mid-Polar |
0.53 mm | |
Trace™ TR-V1 | |
GC/MS for Volatile Organics, GC/MS for Alcohols, GC/MS for EPA 502.2, 608 and 624 | |
30 m | |
30m x 0.53mm x 5um |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.