Läs mer
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-Wax GC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Analysera ett brett utbud av polära föreningar med Thermo ScientificTM TRACETM TR-Wax GC-kolonn. En polyetylenglykol-baserad fas idealisk för analys av alla polära föreningar, den är starkt tvärbunden och helt deaktiverad för att ge utmärkt toppform även med kortkedjiga alkoholer.
- Polär fas, polyetylenglykol
- Mycket tvärbunden och helt inaktiverad
- Lösningsmedel tvättbar
Applikationer :
- Estrar
- Alkoholer
- Ketoner
- Glykoler
- Aromatiska isomerer
Utmärkt kvalitet och reproducerbarhet :
Rekommenderad användning:
- Låg blödning även vid förhöjda temperaturer
- Enastående robusthet för svåra separationer
- Pålitlig och reproducerbar prestanda
- Aldehyder
- Eteriska oljor
Alternativa användningsområden:
- Syror
- Alkoholer
- Alkoholer i drycker
- Alditolacetater (socker)
- Aminer –alifatiska
- Aminer –Aromatisk
- Herbicider
- Ketoner
- Nitroaromatics
- Fenoler
- Flyktiga ämnen
Liknar:
- DB-vax
- BP20
- Rtx™ -Vax
- Stabilwax™
- HP20M
- HP-vax
- HP-INNOWax
- SUPELCOWAX™ 10
- PÅ™ -Vax
- Nukol™
- CP Wax52CB
- SUPEROX II
- Carbowax™
- PE-WAX
- ZBWAX
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 240/260 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.32 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.32 mm |
| Produktlinje | SPÅRA |
| Stationär fas | Trace™ TR-WAX |
| USP typ | G16, G20 |
| För användning med (applikation) | Glykolanalys, GC för alkoholer, GC för ketoner, GC för glykoler, GC för aromatiska isomerer |
| Filmtjocklek | 1μ m |
| Längd (metrisk) | 60 m |
| Polaritet | Polär |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.