Läs mer
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-Wax GC-kolonner
Produktkod. 10170643 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 m
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.1 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0.1 μm
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10170643
Brand: Thermo Scientific™ 260W142P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Analysera ett brett utbud av polära föreningar med denna GC-kolonn med låga utsläpp, allmänt ändamål och hög polaritet.
Analysera ett brett utbud av polära föreningar med Thermo ScientificTM TRACETM TR-Wax GC-kolonn. En polyetylenglykol-baserad fas idealisk för analys av alla polära föreningar, den är starkt tvärbunden och helt deaktiverad för att ge utmärkt toppform även med kortkedjiga alkoholer.
Konstruerad för överlägsen prestanda
  • Polär fas, polyetylenglykol
  • Mycket tvärbunden och helt inaktiverad
  • Lösningsmedel tvättbar
Applikationer :
  • Estrar
  • Alkoholer
  • Ketoner
  • Glykoler
  • Aromatiska isomerer
Utmärkt kvalitet och reproducerbarhet :
Rekommenderad användning:
  • Låg blödning även vid förhöjda temperaturer
  • Enastående robusthet för svåra separationer
  • Pålitlig och reproducerbar prestanda
  • Aldehyder
  • Eteriska oljor
Alternativa användningsområden:
  • Syror
  • Alkoholer
  • Alkoholer i drycker
  • Alditolacetater (socker)
  • Aminer –alifatiska
  • Aminer –Aromatisk
  • Herbicider
  • Ketoner
  • Nitroaromatics
  • Fenoler
  • Flyktiga ämnen
Liknar:
  • DB-vax
  • BP20
  • Rtx™ -Vax
  • Stabilwax™
  • HP20M
  • HP-vax
  • HP-INNOWax
  • SUPELCOWAX™ 10
  • PÅ™ -Vax
  • Nukol™
  • CP Wax52CB
  • SUPEROX II
  • Carbowax™
  • PE-WAX
  • ZBWAX
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 260/280 °C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Produktlinje SPÅRA
Stationär fas Trace™ TR-WAX
USP typ G16, G20
För användning med (applikation) Alkoholanalys, GC för alkoholer, GC för ketoner, GC för glykoler, GC för aromatiska isomerer
Filmtjocklek 0,25μ m
Längd (metrisk) 30 m
Polaritet Polär
Beskrivning 30 mx 0,25 mm x 0,25μ m
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.