Läs mer
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-Wax GC-kolonner
Produktkod. 10642094 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 m
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.1 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,1 μm
0,25 μm
0,25μ m
0,5 μm
0,5μ m
1 μm
1μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Filmtjocklek Förpackningsstorlek
10642094 30 m 0.32 mm 0,25μ m Varje
10691386 10 m 0.1 mm 0,1 μm Varje
10213033 15 m 0.25 mm 0,25 μm Varje
10059142 15 m 0.32 mm 0,25μ m Varje
10170643 30 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
10315253 60 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
10469234 60 m 0.32 mm 0,25μ m Varje
10120983 30 m 0.25 mm 0,5μ m Varje
10333993 30 m 0.32 mm 0,5μ m Varje
10545475 30 m 0.53 mm 0,5μ m Varje
10743697 60 m 0.32 mm 0,5 μm Varje
10458464 15 m 0.53 mm 1μ m Varje
10512075 30 m 0.25 mm 1μ m Varje
10130983 30 m 0.32 mm 1μ m Varje
10796324 30 m 0.53 mm 1μ m Varje
10147834 60 m 0.32 mm 1μ m Varje
10712517 60 m 0.53 mm 1 μm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 10642094 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 260W143P
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-11-2026
Analysera ett brett utbud av polära föreningar med denna GC-kolonn med låga utsläpp, allmänt ändamål och hög polaritet.
Analysera ett brett utbud av polära föreningar med Thermo ScientificTM TRACETM TR-Wax GC-kolonn. En polyetylenglykol-baserad fas idealisk för analys av alla polära föreningar, den är starkt tvärbunden och helt deaktiverad för att ge utmärkt toppform även med kortkedjiga alkoholer.
Konstruerad för överlägsen prestanda
  • Polär fas, polyetylenglykol
  • Mycket tvärbunden och helt inaktiverad
  • Lösningsmedel tvättbar
Applikationer :
  • Estrar
  • Alkoholer
  • Ketoner
  • Glykoler
  • Aromatiska isomerer
Utmärkt kvalitet och reproducerbarhet :
Rekommenderad användning:
  • Låg blödning även vid förhöjda temperaturer
  • Enastående robusthet för svåra separationer
  • Pålitlig och reproducerbar prestanda
  • Aldehyder
  • Eteriska oljor
Alternativa användningsområden:
  • Syror
  • Alkoholer
  • Alkoholer i drycker
  • Alditolacetater (socker)
  • Aminer –alifatiska
  • Aminer –Aromatisk
  • Herbicider
  • Ketoner
  • Nitroaromatics
  • Fenoler
  • Flyktiga ämnen
Liknar:
  • DB-vax
  • BP20
  • Rtx™ -Vax
  • Stabilwax™
  • HP20M
  • HP-vax
  • HP-INNOWax
  • SUPELCOWAX™ 10
  • PÅ™ -Vax
  • Nukol™
  • CP Wax52CB
  • SUPEROX II
  • Carbowax™
  • PE-WAX
  • ZBWAX
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Alkoholanalys, GC för alkoholer, GC för ketoner, GC för glykoler, GC för aromatiska isomerer
Filmtjocklek 0,25μ m
Längd (metrisk) 30 m
Polaritet Polär
Beskrivning 30 mx 0,32 mm x 0,25μ m
Diameter (metrisk) 0.32 mm
USP typ G16, G20
Stationär fas Trace™ TR-WAX
Diameter (metrisk) Inre 0.32 mm
Produktlinje SPÅRA
Max. Temperatur (metrisk) 260/280 °C
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.