Läs mer
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-Wax GC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Analysera ett brett utbud av polära föreningar med Thermo ScientificTM TRACETM TR-Wax GC-kolonn. En polyetylenglykol-baserad fas idealisk för analys av alla polära föreningar, den är starkt tvärbunden och helt deaktiverad för att ge utmärkt toppform även med kortkedjiga alkoholer.
- Polar phase, polyethylene glycol
- Highly crosslinked and fully deactivated
- Solvent washable
Applications:
- Esters
- Alcohols
- Ketones
- Glycols
- Aromatic isomers
Excellent Quality and Reproducibility:
Recommended Use:
- Low bleed even at elevated temperatures
- Outstanding robustness for difficult separations
- Reliable and reproducible performance
- Aldehydes
- Essential Oils
Alternative Uses:
- Acids
- Alcohols
- Alcohols in beverages
- Alditol acetates (sugars)
- Amines–Aliphatic
- Amines–Aromatic
- Herbicides
- Ketones
- Nitroaromatics
- Phenols
- Volatiles
Similar To:
- DB-Wax
- BP20
- Rtx™-Wax
- Stabilwax™
- HP20M
- HP-Wax
- HP-INNOWax
- SUPELCOWAX™ 10
- AT™-Wax
- Nukol™
- CP Wax52CB
- SUPEROX II
- Carbowax™
- PE-WAX
- ZBWAX
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 240/260°C |
| Diameter (metrisk) | 0.53 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.53 mm |
| Produktlinje | TRACE |
| Stationär fas | Trace™ TR-WAX |
| USP typ | G16, G20 |
| För användning med (applikation) | GC for Esters, GC for Alcohols, GC for Ketones, GC for Glycols, GC for Aromatic Isomers |
| Filmtjocklek | 1 μm |
| Längd (metrisk) | 60 m |
| Polaritet | Polar |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.