Läs mer
Beschreibung
Analysera ett brett utbud av polära föreningar med Thermo ScientificTM TRACETM TR-Wax GC-kolonn. En polyetylenglykol-baserad fas idealisk för analys av alla polära föreningar, den är starkt tvärbunden och helt deaktiverad för att ge utmärkt toppform även med kortkedjiga alkoholer.
- Polar phase, polyethylene glycol
- Highly crosslinked and fully deactivated
- Solvent washable
Applications:
- Esters
- Alcohols
- Ketones
- Glycols
- Aromatic isomers
Excellent Quality and Reproducibility:
Recommended Use:
- Low bleed even at elevated temperatures
- Outstanding robustness for difficult separations
- Reliable and reproducible performance
- Aldehydes
- Essential Oils
Alternative Uses:
- Acids
- Alcohols
- Alcohols in beverages
- Alditol acetates (sugars)
- Amines–Aliphatic
- Amines–Aromatic
- Herbicides
- Ketones
- Nitroaromatics
- Phenols
- Volatiles
Similar To:
- DB-Wax
- BP20
- Rtx™-Wax
- Stabilwax™
- HP20M
- HP-Wax
- HP-INNOWax
- SUPELCOWAX™ 10
- AT™-Wax
- Nukol™
- CP Wax52CB
- SUPEROX II
- Carbowax™
- PE-WAX
- ZBWAX
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 260/280°C |
| Diameter (metrisk) | 0.1 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.1 mm |
| Stationär fas | Trace™ TR-WAX |
| USP typ | G16, G20 |
| För användning med (applikation) | GC for Esters, GC for Alcohols, GC for Ketones, GC for Glycols, GC for Aromatic Isomers |
| Filmtjocklek | 0.1 μm |
| Längd (metrisk) | 10 m |
| Polaritet | Polar |
| Beskrivning | 10m x 0.10mm x 0.1um |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.