Läs mer
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-WaxMS GC-kolonner
Produktkod. 10314523 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,25 μm
0,25μ m
0,5 μm
0,5μ m
1 μm
1μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Filmtjocklek Förpackningsstorlek
10314523 30 m 0.25 mm 1μ m Varje
10503035 30 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
10089682 30 m 0.32 mm 0,25 μm Varje
10455353 60 m 0.25 mm 0,25 μm Varje
10513815 60 m 0.32 mm 0,25 μm Varje
10651196 30 m 0.25 mm 0,5 μm Varje
10394323 30 m 0.32 mm 0,5μ m Varje
11557771 60 m 0.25 mm 0,5 μm Varje
10489064 30 m 0.53 mm 1 μm Varje
10734847 60 m 0.32 mm 1 μm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10314523 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 260X296P
Beräknad leverans: 21-12-2026
Använd denna lågblödande, mycket stabila polära GC-kolonn för högpolaritetsseparationer för MS-analys.
För högpolaritetsseparationer som en del av GC/MS-analys, välj lågt utfall, hög polaritet Thermo ScientificTM TRACETM TR-WaxMS GC Kolumn. TRACE TR-WaxMS-kolonnen är tillverkad med en patenterad bindningsteknik som minimerar blödning och förlänger den maximala driftstemperaturen (260 till 280 ̊C).
Konstruerad för överlägsen prestanda :
  • Polär fas, polyetylenglykol
  • Proprietär bindningsmetod för utökade driftstemperaturer
  • Extremt låg blödning för förbättrad känslighet och biblioteksmatchningar
  • Hög stabilitet med syre och vatten
Användningsområden:
  • Aromatiska kolväten
  • Livsmedelstillsatser
  • Eteriska oljor
  • Alkoholer
  • Estrar
  • Aldehyder
  • Ketoner
Utmärkt kvalitet och reproducerbarhet:
  • Låg blödning även vid förhöjda temperaturer
  • Enastående robusthet för svåra separationer
  • Pålitlig och reproducerbar prestanda
Rekommenderad användning:
  • Aldehyder
  • Eteriska oljor
Alternativa användningsområden:
  • Syror
  • Alkoholer
  • Alkoholer i drycker
  • Alditolacetater (socker)
  • Aminer &endash;Alifatiska
  • Aminer &endash;Aromatisk
  • Herbicider
  • Ketoner
  • Nitroaromatics
  • Fenoler
  • Flyktiga ämnen
Liknar:
  • DB-vax
  • Rtx™ -Vax
  • Stabilwax™
  • HP20M
  • BP20
  • HP-vax
  • HP-INNOWax
  • SUPELCOWAX™ 10
  • PÅ™ -Vax
  • Nukol™
  • CP Wax 52CB
  • ZB-vax
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) GC/MS för aromatiska kolväten, alkoholer, estrar, aldehyder och ketoner, GC/MS för livsmedelstillsatser och eteriska oljor
Filmtjocklek 1μ m
Längd (metrisk) 30 m
Polaritet Polär
Beskrivning 30 mx 0,25 mm x 1μ m
Diameter (metrisk) 0.25 mm
USP typ G16
Stationär fas Trace™ TG-WAXMS
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Produktlinje SPÅRA
Max. Temperatur (metrisk) 280/300 °C
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.