Läs mer
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-WaxMS GC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeschreibung
För högpolaritetsseparationer som en del av GC/MS-analys, välj lågt utfall, hög polaritet Thermo ScientificTM TRACETM TR-WaxMS GC Kolumn. TRACE TR-WaxMS-kolonnen är tillverkad med en patenterad bindningsteknik som minimerar blödning och förlänger den maximala driftstemperaturen (260 till 280 ̊C).
Engineered for Superior Performance:
- Polar phase, polyethylene glycol
- Proprietary bonding method for expanded operating temperatures
- Extremely low-bleed for improved sensitivity and library matches
- High stability with oxygen and water
Applications:
- Aromatic hydrocarbons
- Food additives
- Essential oils
- Alcohols
- Esters
- Aldehydes
- Ketones
Excellent Quality and Reproducibility:
- Low-bleed even at elevated temperatures
- Outstanding robustness for difficult separations
- Reliable and reproducible performance
Recommended Uses:
- Aldehydes
- Essential oils
Alternative Uses:
- Acids
- Alcohols
- Alcohols in beverages
- Alditol acetates (sugars)
- Amines&endash;Aliphatic
- Amines&endash;Aromatic
- Herbicides
- Ketones
- Nitroaromatics
- Phenols
- Volatiles
Similar To:
- DB-Wax
- Rtx™-Wax
- Stabilwax™
- HP20M
- BP20
- HP-Wax
- HP-INNOWax
- SUPELCOWAX™ 10
- AT™-Wax
- Nukol™
- CP Wax 52CB
- ZB-Wax
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 280/300°C |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |
| Produktlinje | TRACE |
| Stationär fas | Trace™ TG-WAXMS |
| USP typ | G16 |
| För användning med (applikation) | GC/MS for Aromatic Hydrocarbons, Alcohols, Esters, Aldehydes, and Ketones, GC/MS for Food Additives and Essential Oils |
| Filmtjocklek | 0.25 μm |
| Längd (metrisk) | 60 m |
| Polaritet | Polar |
| Mehr anzeigen |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.