Läs mer
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-WaxMS GC-kolonner
Produktkod. 10734847 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10734847
Brand: Thermo Scientific™ 260X309P
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd denna lågblödande, mycket stabila polära GC-kolonn för högpolaritetsseparationer för MS-analys.
För högpolaritetsseparationer som en del av GC/MS-analys, välj lågt utfall, hög polaritet Thermo ScientificTM TRACETM TR-WaxMS GC Kolumn. TRACE TR-WaxMS-kolonnen är tillverkad med en patenterad bindningsteknik som minimerar blödning och förlänger den maximala driftstemperaturen (260 till 280 ̊C).
Engineered for Superior Performance:
  • Polar phase, polyethylene glycol
  • Proprietary bonding method for expanded operating temperatures
  • Extremely low bleed for improved sensitivity and library matches
  • High stability with oxygen and water
Applications:
  • Aromatic hydrocarbons
  • Food additives
  • Essential oils
  • Alcohols
  • Esters
  • Aldehydes
  • Ketones
Excellent Quality and Reproducibility:
  • Low bleed even at elevated temperatures
  • Outstanding robustness for difficult separations
  • Reliable and reproducible performance
Recommended Uses:
  • Aldehydes
  • Essential oils
Alternative Uses:
  • Acids
  • Alcohols
  • Alcohols in beverages
  • Alditol acetates (sugars)
  • Amines&endash;Aliphatic
  • Amines&endash;Aromatic
  • Herbicides
  • Ketones
  • Nitroaromatics
  • Phenols
  • Volatiles
Similar To:
  • DB-Wax
  • Rtx™-Wax
  • Stabilwax™
  • HP20M
  • BP20
  • HP-Wax
  • HP-INNOWax
  • SUPELCOWAX™ 10
  • AT™-Wax
  • Nukol™
  • CP Wax 52CB
  • ZB-Wax
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 280/300°C
Diameter (metrisk) 0.32 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.32 mm
Stationär fas Trace™ TG-WAXMS
USP typ G16
För användning med (applikation) GC/MS for Aromatic Hydrocarbons, Alcohols, Esters, Aldehydes, and Ketones, GC/MS for Food Additives and Essential Oils
Filmtjocklek 1 μm
Längd (metrisk) 60 m
Polaritet Polar
Beskrivning 60m x 0.32mm x 1um
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.