Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ 100-timmars fyrkanalstimer
Produktkod. 16099501 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Tidsintervall:
99 timmar. 59 min. och 59 sek. på 4 kanaler
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Tidsintervall Förpackningsstorlek
16099501 99 timmar. 59 min. och 59 sek. på 4 kanaler Varje
1 options
Produktkod. 16099501
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ Traceable™ 100-timmars fyrkanalstimer är en labbarbetshäst som ger 100 timmars timing på fyra kanaler.
  • Larmet ljuder i 60 sekunder och kan stängas av manuellt
  • Inkluderar nedräknings-/nedräkningsfunktion och tid-på-dagen klocka
Specifikationer
Produkttyp Timer
Tidsintervall 99 timmar. 59 min. och 59 sek. på 4 kanaler
Larm Hörbar
Noggrannhet 0.01%
Visa Digital
Beskrivning USB Gränssnitt
Antal kanaler 4
Batterityp AAA
Längd (metrisk) 10.16 cm
Vikt (engelska) 1,5 oz.
Vikt (metrisk) 0.04 kg
Inkluderar Batteri, Flip-Open Stand, Traceable™ Certifikat