Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ 2-sekunders temp mattermometer
Produktkod. 15897934 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Modell:
Deluxe
Standard
Diameter (engelska) Sond:
0,13 tum.
0,15 tum.
Mått (L x B x H):
4,5 tum x 0,75 tum x 1,5 tum
6,0 tum x 0,75 tum x 1,75 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Diameter (engelska) Sond Mått (L x B x H) unitSize
15897934 Deluxe 0,15 tum. 6,0 tum x 0,75 tum x 1,75 tum Varje
15887934 Standard 0,13 tum. 4,5 tum x 0,75 tum x 1,5 tum Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15897934
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Flerpunktskalibrering på en individuellt numrerad Traceable™ Certifikat som garanterar noggrannhet från ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA och indikerar spårbarhet av mätningar till SI-enheterna genom NIST eller andra erkända nationella mätinstitut (NMI) som har undertecknat CIPM Mutual Recognition Agreement
Fisherbrand Traceable™ 2-sekunders temp mattermometer är NSF Certifierad för livsmedel och har en säker, antimikrobiell yta.
Funktioner
  • Vatten/stänktålig
  • Säker antimikrobiell yta
  • Magnetisk baksida
  • Snabb respons på 2 sekunder inom 1 grad
  • Vilolägesfunktioner
  • Upplösningen är 0,1°
  • Noggrannhet± 0,9 °F från -4 °F till 482 °F, annars± 1,8 °F
  • Ultrakänslig termistorsensor är placerad i spetsen av sonden, vilket kräver ett minsta insättningsavstånd på 0,25 tum (5 mm)
  • Vikten är 2-3/8 ounces.
Uppfyllande
ISO 17025, A2LA, NIST
Garanti
1 år
Specifikationer
Kalibreringspunkter 40 °F och 140 °F
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, NIST , NSF Auktoriserad
Diameter (engelska) Sond 0,15 tum.
Mått (L x B x H) 6,0 tum x 0,75 tum x 1,75 tum
Höjd (engelska) 1,75 tum
Inkluderar Spårbart certifikat, batteri
Längd (engelska) Sond 4,4 tum.
Längd (metrisk) 12 cm
Material Plast
Modell Deluxe
Sondtyp Rostfritt stål
Vikt (engelska) 2,375 oz.
Bredd (engelska) 0,75 tum
Produkttyp Digital termometer
Längd (engelska) 6 tum
Max. Temperatur (engelska) 482 °F
Min. Temperatur (engelska) -40 °F
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +482 °F
Kalibrerad Ja
Batteritid Cirka 4000 timmar.
Batterityp AAA
Noggrannhet ±0,9 °F från -4 °F till +482 °F
Indelning 0,1°
Visa Digital
Bredd (metrisk) 8 cm