Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ AC Adapter
Produktkod. 17307649 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Produkttyp:
Universell nätadapter
Produktkod. Produkttyp
17307649 Universell nätadapter
1 options
Produktkod. 17307649 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer 9367567
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Traceable™ AC Adapter simplifies the use of thermometers, and hygrometers
  • Increase the ease of use on Traceable™ products
  • Avoid costly battery changes with a universal charger
Specifikationer
För användning med (applikation) Traceable Scientific Thermometers
Höjd (metrisk) 4.572 cm
Inkluderar Cord and plug set
Längd (metrisk) 8.4 cm
Vikt (metrisk) 0.18 kg
Produkttyp Universell nätadapter
För användning med (utrustning) Traceable Scientific Thermometers 90080-09, 37804-06, and 37804-07
Bredd (metrisk) 6.858 cm
Spänning 100/240 V
Hertz 50/60 Hz