Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Larm RH/Temperature Monitor
Produktkod. p-8397036 Handla allt Fisherbrand Produkter
Inkluderar:
Flip open-stativ för bänkskiva, spår för väggmontering, extern temperatur/fuktighetssensor, AAA-batteri
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11714196
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Flip-open stativ för bänkskiva; slits för väggmontering; extern temperatur/fuktighetssensor; AAA batteri
Övervakar dygnet runt för kritiska experimentella krav.
Trippeldisplay och fjärrkontroll erbjuder säkerhet och bekvämlighet. Fisherbrand™ Traceable™ Fjärrlarm RH/Temperature Monitors är idealiska för rutinmätningar, övervakning dygnet runt, kvalitetskontroll och kritiska experiment. Placera sensorn i huvar, renrum, kylare, lagerrum, inkubatorer, miljökammare och kemikalieförvaringsutrymmen.
  • Flerpunktskalibrering på en individuellt numrerad Traceable™ certifikat
  • Trippeldisplay visar samtidigt lägsta/högsta och aktuell luftfuktighet
  • Minsta och maximala minnesfunktion för både temperatur och luftfuktighet
  • Intern eller extern omgivningssensor läser av temperatur och luftfuktighet
  • Larmet ljuder när avläsningen stiger över eller understiger börvärdena
  • Levereras med fällbart stativ för labbbänk och spår för väggmontage
  • Slagkraftig, kemikaliebeständig ABS-plastkonstruktion
Beställningsinfo
Finns även utan den anslutna kabeln; sensorer finns inuti enheten i motsats till på en kabel. Se Kat. nr 15-079-630.
Certifikat
Ett certifikat tillhandahålls för att indikera instrumentets spårbarhet till standarder tillhandahållna av NIST™. Kalibrerad av en ISO™ 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™.
Specifikationer
Typ Fjärrlarm Rh/Temperature Monitor
Fuktighetsområde 5 till 95 %
Upplösning 0,1 °C
Noggrannhet Fuktighetsnoggrannhet:± 3% mellanregister,± 5% annat
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 60 °C
Temperaturnoggrannhet ±0,5 °C
Larmtyper Hörbar
Visningstyp LCD med 0,5 tum siffror
Material ABS-plast
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 140 °F
Temperaturupplösning 0,1 °F
Mått (L x B x H) 2,75 x 4,25 x 0,75 tum. (7 x 10,8 x 1,9 cm)
Längd (engelska) 2,75 tum
Längd (metrisk) 7 cm
Bredd (engelska) 4,25 tum
Bredd (metrisk) 10.8 cm
Höjd (engelska) 0,75 tum
Höjd (metrisk) 1.9 cm
Vikt (engelska) 4 oz.
Vikt (metrisk) 0.113 kg
För användning med (applikation) För rutinmätningar, övervakning dygnet runt, kvalitetskontroll och kritiska experiment, placera sensorn i huvar, renrum, kylare, lagerrum, inkubatorer, miljökammare och kemikalieförvaringsutrymmen
Inkluderar Flip open-stativ för bänkskiva, spår för väggmontering, extern temperatur/fuktighetssensor, AAA-batteri
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST